Läs mer
Invitrogen™ BacMam Histone H3K4me3 Cellular Assay Kit
Beskrivning
BacMam Histone H3K4me3 Cellular Assay är en höghastighetsscreening (HTS) kompatibel TR-FRET-analys för utfrågning av trimetylering vid lysin 4 på histon H3 i ett cellulärt format. Baculovirus-medierad genleverans (BacMam) ger ett bekvämt verktyg för uttryck av GFP-Histone H3-fusionsprotein i din cellbakgrund av intresse. Tillsammans med en terbium (Tb)-märkt platsspecifik antikropp kan den resulterande cellulära analysen användas för att identifiera hämmare av metyltransferaser och demetylaser som verkar på lysin 4 av histon H3.
Satsen innehåller:
- BacMam Histone H3-reagens
- LanthaScreen™ Tb-anti-histon H3K4me3 antikropp
- 6X LanthaScreen™ Cellulär lyseringsbuffert
- Instrumentkontroll Terbium TR-FRET kit
BacMam Histone H3K4me3 Cellular Assay Kit låter dig:
- Använd din valda cellbakgrund med BacMams bärbarhet
- Identifiera mer relevanta hämmare eftersom metyltransferaserna och demetylaserna finns i sina naturliga proteinkomplex
- Bevara värdefulla cellprover med det miniatyriserbara homogena analysformatet
- Förbättra datakvaliteten med fördelarna med TR-FRET
Få fler fysiologiskt relevanta resultat
BacMam Histone H3K4me3 Cellular Assay möjliggör undersökning av trimetylering vid lysin 4 på histon H3 med ditt val av cellulära bakgrunder inklusive primära celler. Detta möjliggör screening för potentiella hämmare av metyltransferaser och demetylaser associerade med Lys4-trimetylering i deras naturliga komplex i en fysiologiskt relevant celltyp. Observera att LanthaScreen™ Tb-anti-Histone H3K4me3-antikropp har visat sig ha högre affinitet för trimetylering jämfört med dimetylering vid lysin 4 med användning av en histon H3-peptid; Men när du tolkar dina resultat är det viktigt att tänka på att antikroppen visar viss affinitet för den dimetylerade peptiden. Ytterligare åtskillnad mellan di- och trimetylering kan uppnås genom att använda vårt kostnadsfria BacMam Histone H3K4me2 Cellular Assay Kit (kat.nr. A14164), som är specifikt för dimetylering.
BacMam Convenience sparar prover och tid
Analyserna körs i ett helt homogent format med endast tillägg utan någon av de tvätt-, lysatöverförings- eller separationsprocedurer som krävs för traditionella metoder som Western blotting och ELISA , vilket gör dem idealiska för HTS-applikationer. Genom att använda samma BacMam-reagens för GFP-Histone H3 kan andra histon H3-modifieringar (Ph, Me, Ac) övervakas bara genom att byta ut den Terbium (Tb)-märkta antikroppen. Dessutom, tillämpningen av LanthaScreen™ Tekniken inkluderar alla fördelar med TR-FRET-detektion inklusive minskat databrus, mindre störningar från fluorescerande föreningar och hög känslighet, vilket tillåter användning av färre celler än traditionella västerländska eller ELISA metoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Cellbaserad terbiummodifieringsaktivitet (övergående) |
| Celltillstånd | Celler ingår ej |
| Innehåll och lagring | •BacMam Histone H3-reagens • LanthaScreen™ Tb-anti-histon H3K4me3 antikropp • 6X LanthaScreen™ Cellulär lyseringsbuffert • Instrumentkontroll Terbium TR-FRET kit Vid mottagande: Förvara BacMam Histone H3 Reagent, 6X LanthaScreen™ Cellulär lyseringsbuffert och instrumentkontroll Terbium TR-FRET kit vid 4 °C Förvara Tb- LanthaScreen™ anti-histon H3K4me3 antikropp vid -20 °C. |
| Beskrivning | BacMam Histone H3K4me3 Cellular Assay Kit, 1 Kit, Fluorescent Detection Method, Demethylases, Methyltransferases Druggable Target, LanthaScreen™ System, 4 to –20°C Storage |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | TR-FRET |
| Inkluderar | BacMam Histone H3 Reagent, LanthaScreen™ Tb-anti-histone H3K4me3 Antibody, 6X LanthaScreen™ Cellular Lysis Buffer, instrument control terbium TR-FRET kit |
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Målinträde | Histone H3 |
| Visa mer |