Läs mer
Invitrogen™ BacMam LRRK2-GFP G2019S Reagens
Beskrivning
BacMam LRRK2-GFP G2019S Reagent är ett modifierat insektscellvirus (baculovirus) som möjliggör enkelt, effektivt och titrerbart överuttryck av fullängds LRRK2-GFP G2019S i ditt val av cellulär bakgrund, inklusive primära neuroner och neuroblastomcellinjer.
BacMam LRRK2-GFP G2019S-reagens låter dig:
- Överuttryck enkelt LRRK2-GFP G2019S i full längd i de flesta cellulära bakgrunder
- Visualisera LRRK2-uttryck
- Genomför de LRRK2-cellanalyser du behöver
- Förstå effekterna av terapeutiskt relevanta LRRK2-mutationer
Använd BacMam-teknik med GFP för uttryck och visualisering av LRRK2
BacMam-teknologin använder ett modifierat baculovirus för att leverera och uttrycka gener i däggdjursceller med minimal ansträngning och toxicitet. Det möjliggör ett effektivt titrerbart LRRK2-GFP G2019S-proteinuttryck i olika däggdjurscellulära bakgrunder, inklusive cellinjer som kanske inte är kompatibla med traditionella transfektionsmetoder, såsom primära neuroner och neuroblastomcellinjer.
Utöka ditt batteri av cellulära analyser för LRRK2
När fullängds LRRK2-GFP G2019S har introducerats i din cellulära bakgrund, ger de transducerade cellerna dig flexibiliteten att utföra många typer av LRRK2-experiment, inklusive studier av reglering av fysiologiskt funktionella vägar (inklusive signalvägar som leder till funktion) och identifiering av potentiella fysiologiska substrat för LRRK2.
Undersök LRRK2-mutationer med BacMam-reagenser
Använd terapeutisk mutant LRRK2-GFP G2019S tillsammans med vildtypsreagenset LRRK2-GFP (kat. nr. A14170) för att möjliggöra din forskning om LRRK2-mutationer, inklusive utforskning av skillnader i cellulärt svar på stimulans mellan olika mutationer. Använd LRRK2-GFP för att bekräfta LRRK2-GFP-proteinuttryck och jämför lokalisering av vildtyp med patologiska mutanter i olika cellbakgrunder, särskilt primära neuroner.
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | Recombinant baculovirus particles suspended in Gibco™ Sf-900™ III SFM media supplemented with 3% heat-inactivated fetal bovine serum |
| Innehåll och lagring | Rekombinanta baculoviruspartiklar suspenderade i Gibco™ Sf-900™ III SFM media (kat. nr. 12658) kompletterat med 3 % värmeinaktiverat fetalt bovint serum (hiFBS) (kat. nr. 10100). Förvara vid 4 °C, FÅR INTE FRYSAS, FÖRVARAS STERILT, skydda mot ljus, alikvot vid ankomst. |
| Leveranstyp | Baculovirus (BacMam System) |
| Kvantitet | 15 mL |
| Promotor | Ingen (Promotorlös) |
| Frakt skick | Våt is |
| För användning med (applikation) | Overexpression of full-length LRRK2-GFP G2019S in most cellular backgrounds |
| Typ | BacMam-reagens |