Läs mer
Invitrogen™ BacMam LRRK2-reagens
Kvantitet:
15 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
BacMam LRRK2 Wild Type Reagent är ett modifierat insektscellvirus (baculovirus) som möjliggör enkelt, effektivt och titrerbart överuttryck av vildtyps-LRRK2 i full längd i ditt val av cellulär bakgrund, inklusive primära neuroner och neuroblastomcellinjer.
BacMam LRRK2 vildtypsreagens låter dig:
Överuttryck enkelt LRRK2 i full längd i de flesta cellulära bakgrunder
Genomför de LRRK2-cellanalyser du behöver
Förstå effekterna av terapeutiskt relevanta LRRK2-mutationer
Undersök LRRK2-mutationer med BacMam-reagens
Använd terapeutiska mutantreagenser G2019S ( Kat. nr. A13389 ) och D1994A ( Kat.nr. A13390 ) tillsammans med vildtyps-LRRK2-reagenset för att möjliggöra din forskning om LRRK2-mutationer, inklusive utforskning av skillnader i cellulärt svar på stimulans mellan olika mutationer.
Utöka ditt batteri av cellulära analyser för LRRK2
När fullängds LRRK2 har introducerats i din cellulära bakgrund, ger de transducerade cellerna dig flexibiliteten att utföra många typer av LRRK2-experiment, inklusive studier av reglering av fysiologiskt funktionella vägar (inklusive signalvägar som leder till funktion), och identifiering av potentiella fysiologiska substrat för LRRK2.
Överuttryck fullängds LRRK2 i de flesta däggdjurscellbakgrunder BacMam-teknologin
använder ett modifierat baculovirus för att leverera och uttrycka gener i däggdjursceller med minimal ansträngning och toxicitet. Det möjliggör ett effektivt, titrerbart LRRK2-proteinuttryck i olika cellulära bakgrunder från däggdjur, inklusive cellinjer som kanske inte är kompatibla med traditionella transfektionsmetoder, såsom primära neuroner och neuroblastomcellinjer.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
Relaterade länkar:
LRRK2-verktyg för att främja forskningen om Parkinsons sjukdom
Kinasproteinportfölj
LanthaScreen™ Eu-kinasbindningsanalys
LanthaScreen™ Aktivitetsanalys
Lär dig mer om BacMam-teknik
BacMam LRRK2 vildtypsreagens låter dig:
Undersök LRRK2-mutationer med BacMam-reagens
Använd terapeutiska mutantreagenser G2019S ( Kat. nr. A13389 ) och D1994A ( Kat.nr. A13390 ) tillsammans med vildtyps-LRRK2-reagenset för att möjliggöra din forskning om LRRK2-mutationer, inklusive utforskning av skillnader i cellulärt svar på stimulans mellan olika mutationer.
Utöka ditt batteri av cellulära analyser för LRRK2
När fullängds LRRK2 har introducerats i din cellulära bakgrund, ger de transducerade cellerna dig flexibiliteten att utföra många typer av LRRK2-experiment, inklusive studier av reglering av fysiologiskt funktionella vägar (inklusive signalvägar som leder till funktion), och identifiering av potentiella fysiologiska substrat för LRRK2.
Överuttryck fullängds LRRK2 i de flesta däggdjurscellbakgrunder BacMam-teknologin
använder ett modifierat baculovirus för att leverera och uttrycka gener i däggdjursceller med minimal ansträngning och toxicitet. Det möjliggör ett effektivt, titrerbart LRRK2-proteinuttryck i olika cellulära bakgrunder från däggdjur, inklusive cellinjer som kanske inte är kompatibla med traditionella transfektionsmetoder, såsom primära neuroner och neuroblastomcellinjer.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
Relaterade länkar:
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | Rekombinanta baculoviruspartiklar suspenderade i Gibco™ Sf-900™ III SFM media kompletterat med 3 % värmeinaktiverat fetalt bovint serum (hiFBS) |
| Typ | BacMam LRRK2-reagens |
| Mål | Kinaser |
| Leveranstyp | Baculovirus (BacMam System) |
| Kvantitet | 15 mL |
| Innehåll och lagring | Rekombinanta baculoviruspartiklar suspenderade i Gibco™ Sf-900™ III SFM-media (Cat # 12658) kompletterat med 3 % värmeinaktiverat fetalt bovint serum (hiFBS) (Cat # 10100). Förvara vid 4 °C, förvara sterilt, skydda mot ljus, FÅR INTE frysa, alikvotera vid ankomst. |
| Gensymbol | LRRK2 |
| Mänskligt proteinklass | Kinaser |
| Frakt skick | Våt is |
| För användning med (applikation) | Överuttryck av vildtyp LRRK2 i full längd |