Läs mer
Invitrogen™ Bakterieräknarsats, för flödescytometri
Beskrivning
Bakterieräknarsatsen räknar upp bakterier exakt genom flödescytometri. Satsen innehåller SYTO™ BC-färgämne, som också finns tillgängligt separat (kat.nr. S34855), en nukleinsyrafärgning med hög affinitet som enkelt penetrerar både gramnegativa och grampositiva bakterier och producerar en exceptionellt ljus grön-fluorescerande signal. Satsen innehåller också en kalibrerad suspension av polystyrenmikrosfärer. Signaler från både de färgade bakterierna och pärlorna detekteras lätt i den gröna fluorescenskanalen och kan särskiljas på ett diagram av framåtriktad spridning kontra fluorescens. Bakteriernas täthet i provet kan bestämmas från förhållandet mellan bakteriella signaler och mikrosfärsignaler i cytogrammet.
Vilken fysiologisk buffert som helst mellan pH 7,0 –8,0, inklusive PBS, kan användas för att späda ut SYTO färgämnen för färgningslösningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bakterieräknarsats |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Kvantitet | 1 kit |
| Provtyp | Bakterier |
| Diameter (metrisk) pärla | 6μ m |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska SYTO™ BC bakteriefläck (100μ L, 1000x i DMSO), 1 flaska mikrosfärstandard (1 mL, 6μ m). Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Inkluderar | BC bakteriefläck, Microsphere Standard |
| Frakt skick | Rumstemperatur |