Läs mer
Cytiva bakterier genomicPrep Mini Spin Kit
Produktkod. 10536485 Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
250 reaktioner
Varje
Produktkod. 10536485
Brand: Cytiva 28904258
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
illustra bakterier genomicPrep Mini spin-kolonner förpackade med nytt kiselmembran; Lyofiliserat proteinas K-pulver; Lyslösningar, tvätt- och elueringsbuffertar; 2 ml mikrocentrifuguppsamlingsrör; ett fullständigt häfte med ett löstagbart, snabbreferensprotokollkort
Designad för snabb extraktion och rening av högmolekylärt genomiskt DNA (gDNA) från gramnegativa (G-) och grampositiva (G+) bakterier
De illustra Bacteria genomicPrep Mini Spin Kit kan användas med ett brett utbud av bakteriestammar som DH5a, TOP10 , JM109, Bacillus subtilis etc. Kittet producerar mycket rent och intakt genomiskt DNA med OD 260/280- värden på 1,75-1,85. Använd olika elueringsvolymer för att isolera genomiskt DNA i koncentrationer som är lämpliga för de flesta nedströmsapplikationer inklusive restriktionsenzymdigestion, RT-PCR och lång PCR.
Metoden använder en lyslösning i kombination med proteinas K för att försiktigt frigöra genomiskt DNA till lösning från bakterieceller. DNA:t deproteineras i extraktionslösningen och det genomiska DNA:t binds sedan till en kiseldioxidkolonn i närvaro av kaotropisk lösning. Föroreningar avlägsnas under tvättstegen och det renade DNA:t elueras med förvärmd TE-lösning.
  • Total DNA-extraktionstid under en timme med reducerad lyseringstid
  • Kan användas för att rena 4 till μ8 g genomiskt DNA från 2x 10 9 bakterieceller med inmatade mängder från 1x 10 9 till 4x 10 9 bakterieceller
  • Spinkolonner förpackade med ett kiselmembran —ger utmärkt reproducerbarhet och konsistens
  • Validerad i flera nedströmsapplikationer inklusive RT PCR, long PCR och restriction digest
  • Färgkodade kepsar för enkel användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning illustra bacteria genomicPrep Mini Spin Kit är designat för snabb extraktion och rening av högmolekylärt genomiskt DNA (gDNA) från gramnegativa (G-) och grampositiva (G+) bakterier.
För användning med (applikation) För snabb extraktion och rening av högkvalitativt genomiskt DNA från gram-positiva och gram-negativa bakterier. Renat gDNA är lämpligt för molekylärbiologiska tillämpningar inklusive kloning, restriktionsenzymdigestion, PCR och genotypning
Inkluderar 2 x 30mg Proteinas K, 15mL lyseringsbuffert typ 2, 2 x 1,5mL lyseringsbuffert typ 3, 2 x 165mL lyseringsbuffert typ 4, 30mL tvättbuffert typ 6, 60mL elueringsbuffert typ 5, 5 x 50 Illustra™ bakterier minikolonner, 5 x 50 uppsamlingsrör
Antal reaktioner 50 beredningar
Produkttyp illustra bakterier genomicPrep Mini Spin Kit
Renhet 1.7
Provvolym 2 x 10 9 celler [A 600
Testtid 40 min [Gram-negativa bakterier], 55 min [Gram-positiva bakterier]
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1