Läs mer
Cytiva bakterier genomicPrep Mini Spin Kit
Handla allt Cytiva ProdukterBeskrivning
Innehåller
illustra bakterier genomicPrep Mini spin-kolonner förpackade med nytt kiselmembran; Lyofiliserat proteinas K-pulver; Lyslösningar, tvätt- och elueringsbuffertar; 2 ml mikrocentrifuguppsamlingsrör; ett fullständigt häfte med ett löstagbart, snabbreferensprotokollkort
De illustra Bacteria genomicPrep Mini Spin Kit kan användas med ett brett utbud av bakteriestammar som DH5a, TOP10 , JM109, Bacillus subtilis etc. Kittet producerar mycket rent och intakt genomiskt DNA med OD 260/280- värden på 1,75-1,85. Använd olika elueringsvolymer för att isolera genomiskt DNA i koncentrationer som är lämpliga för de flesta nedströmsapplikationer inklusive restriktionsenzymdigestion, RT-PCR och lång PCR.
Metoden använder en lyslösning i kombination med proteinas K för att försiktigt frigöra genomiskt DNA till lösning från bakterieceller. DNA:t deproteineras i extraktionslösningen och det genomiska DNA:t binds sedan till en kiseldioxidkolonn i närvaro av kaotropisk lösning. Föroreningar avlägsnas under tvättstegen och det renade DNA:t elueras med förvärmd TE-lösning.
- Total DNA-extraktionstid under en timme med reducerad lyseringstid
- Kan användas för att rena 4 till μ8 g genomiskt DNA från 2x 10 9 bakterieceller med inmatade mängder från 1x 10 9 till 4x 10 9 bakterieceller
- Spinkolonner förpackade med ett kiselmembran —ger utmärkt reproducerbarhet och konsistens
- Validerad i flera nedströmsapplikationer inklusive RT PCR, long PCR och restriction digest
- Färgkodade kepsar för enkel användning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | illustra bacteria genomicPrep Mini Spin Kit är designat för snabb extraktion och rening av högmolekylärt genomiskt DNA (gDNA) från gramnegativa (G-) och grampositiva (G+) bakterier. |
| För användning med (applikation) | För snabb extraktion och rening av högkvalitativt genomiskt DNA från gram-positiva och gram-negativa bakterier. Renat gDNA är lämpligt för molekylärbiologiska tillämpningar inklusive kloning, restriktionsenzymdigestion, PCR och genotypning |
| Inkluderar | 30mg Proteinas K, 3mL lyseringsbuffert typ 2, 0,6mL lyseringsbuffert typ 3, 60mL lyseringsbuffert typ 4, 6mL tvättbuffert typ 6, 12mL elueringsbuffert typ 5, 50 Illustra™ bakterier minikolonner, 50 uppsamlingsrör |
| Antal reaktioner | 250 beredningar |
| Produkttyp | illustra bakterier genomicPrep Mini Spin Kit |
| Renhet | 1.7 |
| Provvolym | 2 x 10 9 celler [A 600 |
| Testtid | 40 min [Gram-negativa bakterier], 55 min [Gram-positiva bakterier] |
Säkerhet och hantering
- illustra bacterial genomicPrep Mini Spin Kit, 250 purifications
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: proteases