Läs mer
Cytiva bakterier genomicPrep Mini Spin Kit
Handla allt Cytiva ProdukterBeskrivning
Innehåller
illustra bakterier genomicPrep Mini spin-kolonner förpackade med nytt kiselmembran; Lyofiliserat proteinas K-pulver; Lyslösningar, tvätt- och elueringsbuffertar; 2 ml mikrocentrifuguppsamlingsrör; ett fullständigt häfte med ett löstagbart, snabbreferensprotokollkort
De illustra Bacteria genomicPrep Mini Spin Kit kan användas med ett brett utbud av bakteriestammar som DH5a, TOP10 , JM109, Bacillus subtilis etc. Kittet producerar mycket rent och intakt genomiskt DNA med OD 260/280- värden på 1,75-1,85. Använd olika elueringsvolymer för att isolera genomiskt DNA i koncentrationer som är lämpliga för de flesta nedströmsapplikationer inklusive restriktionsenzymdigestion, RT-PCR och lång PCR.
Metoden använder en lyslösning i kombination med proteinas K för att försiktigt frigöra genomiskt DNA till lösning från bakterieceller. DNA:t deproteineras i extraktionslösningen och det genomiska DNA:t binds sedan till en kiseldioxidkolonn i närvaro av kaotropisk lösning. Föroreningar avlägsnas under tvättstegen och det renade DNA:t elueras med förvärmd TE-lösning.
- Total DNA-extraktionstid under en timme med reducerad lyseringstid
- Kan användas för att rena 4 till μ8 g genomiskt DNA från 2x 10 9 bakterieceller med inmatade mängder från 1x 10 9 till 4x 10 9 bakterieceller
- Spinkolonner förpackade med ett kiselmembran —ger utmärkt reproducerbarhet och konsistens
- Validerad i flera nedströmsapplikationer inklusive RT PCR, long PCR och restriction digest
- Färgkodade kepsar för enkel användning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | illustra bacteria genomicPrep Mini Spin Kit är designat för snabb extraktion och rening av högmolekylärt genomiskt DNA (gDNA) från gramnegativa (G-) och grampositiva (G+) bakterier. |
| För användning med (applikation) | För snabb extraktion och rening av högkvalitativt genomiskt DNA från gram-positiva och gram-negativa bakterier. Renat gDNA är lämpligt för molekylärbiologiska tillämpningar inklusive kloning, restriktionsenzymdigestion, PCR och genotypning |
| Inkluderar | 2 x 30mg Proteinas K, 15mL lyseringsbuffert typ 2, 2 x 1,5mL lyseringsbuffert typ 3, 2 x 165mL lyseringsbuffert typ 4, 30mL tvättbuffert typ 6, 60mL elueringsbuffert typ 5, 5 x 50 Illustra™ bakterier minikolonner, 5 x 50 uppsamlingsrör |
| Antal reaktioner | 50 beredningar |
| Produkttyp | illustra bakterier genomicPrep Mini Spin Kit |
| Renhet | 1.7 |
| Provvolym | 2 x 10 9 celler [A 600 |
| Testtid | 40 min [Gram-negativa bakterier], 55 min [Gram-positiva bakterier] |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1