Läs mer
Abnova™ Bacteria protease native Protein from
Produktkod. 16232270
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. 16232270
Brand: Abnova™ P5339.5mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used for Enzyme, SDS-PAGE
Specifikationer
För användning med (applikation) Enzyme Activity, SDS-PAGE
Namn Protease (Staphylococcus aureus) Native Protein
Beredningsmetod Native protein isolated from the culture filtrate of Staphylococcus aureus, strain V8
Kvantitet 5 mg
Förvaringskrav Store at 4°C. This product is stable for at least 3 months.
Regulatorisk status RUO
Vanligt namn PROTEASE
Biologisk aktivitet ≥ 500 units/mg. Unit definition: One unit will change A280nm 0.001 per minute at 37°C, pH 7.8, using casein as the substrate.
Art Bacteria
Protein Tag None
Uttryckssystem Native protein isolated from the culture filtrate of Staphylococcus aureus, strain V8
Form Lyophilized