Läs mer
Cole-Parmer™ Koliform testkit
Produktkod. 11737947 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11737947 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 11737947 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9956100
Beräknad leverans: 18-12-2026
Testkit skärmar för koliform bakteriell kontaminering
  • Häll bara provet i påsen, skaka för att lösa upp avkloreringstablett, häll i de fem glasrören och förvara rören i rumstemperatur
  • Färgförändring och små bubblor ger en indikation på bakteriell närvaro
Specifikationer
Inkluderar Steril vattenprovtagningspåse med avkloreringstablett, fem 10 ml glasrör och fem koliforma testtabletter.
Kvantitet 1 vardera
Typ Koliform testkit