Läs mer
Bactericidal Disinfectant Wipes
Produktkod. 12869297
Encompass_Preferred
Change view
Mått (L x B):
200 x 220 mm
Förpackningsstorlek:
0.2kg
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12869297 200 x 220 mm 0.2kg
1 options
Produktkod. 12869297 Leverantör Brand Not Defined Leverantörsnummer 7200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ideal for use in laboratories or clinical environments where rapid disinfection of clinical surfaces is essential. Bactericidal Disinfectant Wipes are supplied in an easy dispense tub design.
  • Manufactured from white, non woven material which is perforated for ease of dispensing
  • 70% v/v denatured ethanol B and chlorhexidine digluconate, 1% w/v solution
  • Fast, effective decontamination of all surfaces
  • Superior to isopropyl alcohol
  • Easy dispense tub design
Specifikationer
Produkttyp Bactericidal Disinfectant Wipes
Sterilitet Non-sterile
Utseende White
Sammansättning 70% V/V denatured ethanol B and chlorhexidine digluconate, 1.25% W/V solution, superior to isopropyl
Behållartyp Plastic tub dispenser
Mått (L x B) 200 x 220 mm
För användning med (applikation) Ideal for use in laboratories or clinical environments where rapid disinfection of clinical surfaces is essential
Kvantitet 160 Wipes
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ShermondWipe 7200
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHANOL, DC ACID