Beskrivning
Används i stor utsträckning som gelningsmedel vid framställning av bakteriologiska odlingsmedier. Dess huvudsakliga egenskaper är överlägsen transparens, mycket pålitlig reproducerbarhet och frånvaro av inhibitorer som kan hindra optimal utveckling av mikroorganismer. Främmande material reduceras till ett minimum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Överlägsen transparens
- Pålitlig reproducerbarhet
- Frånvaro av inhibitorer som kan hindra optimal utveckling av mikroorganismer
- Främmande material reduceras till ett minimum
- Format: Vitt till ljust krämfärgat puder
- CAS: 9002-18-0
- MDL-nummer: MFCD00081288
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vit till ljust krämfärgad |
| Form | Pulver |
| Kvalitet | Ultrapure |
| Medietyp | Bacteriological Agar |
| Produkttyp | Agar |
| För användning med (applikation) | Används som gelningsmedel vid beredning av bakteriologiska odlingsmedier. |
| Förpackningstyp | Plastflaska |
| Kvantitet | 1 lb. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.