Läs mer
Bacteriological Peptone, Ultrapure, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Förpackningsstorlek:
1lb
25lb
5lb
Beskrivning
- Format: Powder
- CAS: 73049-73-7
- MDL Number: MFCD00131829
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Powder |
| Kvalitet | Ultrapure |
| Produkttyp | Bacteriological Peptone |
| För användning med (applikation) | For General Bacteriological Purposes |
| Förpackningstyp | Plastic Bottle |
| Kvantitet | 1 lb. |