Läs mer
Kartell™ L-formad spridare
Produktkod. 10768484
Change view
Kvantitet:
5 st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10768484 5 st. Paket med 400
1 options
Produktkod. 10768484 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0264800
I lager
Kartell™ L-formad spridare är utmärkt för att sprida vätskor över agarkulturplattor och har en 100° vinkel för enklare användning.
  • Disponibel
  • Sterila PS-spridare för bakteriologi med special 100° mete för enklare användning
  • Särskilt praktiskt för att sprida vätskor över agarodlingsplattor
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE/IVD
Färg Vitt
Kvantitet 5 st.
Form L-form
Material Polystyren