Läs mer
Fisherbrand™ Bacti-Loop Mikrosterilisator med EU-plugg
Produktkod. 31781853 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperatur (engelska):
1500 °F
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperatur (engelska) Förpackningsstorlek
31781853 1500 °F Varje
1 options
Produktkod. 31781853
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Ger flamfri sterilisering av inokulationsslingor, små verktyg och röröppningar utan stänk eller korskontaminering.
  • Fullständig sterilisering av öglor, nålar och rörmunnar
  • Säkert, bekvämt och utan stänk
  • Flamfria, säkra för användning i anaeroba kammare och huvor
  • Sterilisering på 5–7 sekunder
  • Idealiskt för forskningslaboratorier
  • Standby-inställning förlänger värmekärnans livslängd
Specifikationer
Djup (metrisk) kammare 153 mm
Diameter (engelska) kammare 0,55 tum
Depth (engelska) kammaren 6 tum
Diameter (metrisk) kammare 14 mm
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 153 mm
Produkttyp Inokuleringsslinga och nålsterilisator
Temperatur (engelska) 1500 °F
Temperatur (metrisk) 815 °C
Spänning 230 V