Läs mer
Fisherbrand™ Bacti-Loop Mikrosterilisator-slinghållare
Produktkod. 31781852 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (engelska) Utsida:
0,77 tum
Produktkod. Diameter (engelska) Utsida
31781852 0,77 tum
1 options
Produktkod. 31781852
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Hjälper till att stödja och vägleda inokulationsloopar och verktyg i mikrosterilisatorn Bacti-Loop .
  • Stöder inokuleringsslingor och verktyg inuti kammaren
  • Klämmor på Bacti-Loop kroppen
Specifikationer
Diameter (engelska) Utsida 0,77 tum
För användning med (utrustning) Bacti-Loop Mikrosterilisator
Produkttyp Fäste för slinghållare