Läs mer
Fisherbrand™ Bacti-Loop Mikrosterilisatorns ersättningsvärmeelement
Produktkod. 31781849 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperatur (engelska):
1500 °F
Produktkod. Temperatur (engelska)
31781849 1500 °F
1 options
Produktkod. 31781849
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Detta värmeelement för FisherBrand Bacti-Loop mikrosterilizer ger snabb och enkel byte.
  • Direkt ersättning för Fisherbrand Bacti-Loop värmeelement
  • Inkluderar kammarmontering för snabb och enkel installation
Specifikationer
Djup (metrisk) kammare 153 mm
Diameter (engelska) kammare 0,55 tum
Depth (engelska) kammaren 6 tum
Diameter (metrisk) kammare 14 mm
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 153 mm
Produkttyp Ersättningsvärmeelement
Temperatur (engelska) 1500 °F
Temperatur (metrisk) 815 °C
Spänning 230 V