Läs mer
Fisherbrand™ Bacti-Loop Mikrosteriliseringsglas-torktillsats
Produktkod. 31781851 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (engelska):
6 tum
Produktkod. Längd (engelska)
31781851 6 tum
1 options
Produktkod. 31781851
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Innehåller 3 diabilder för att dö med mikrosterilisatorn Bacti-Loop .
  • Rymmer upp till 3 bilder
  • Håller skivorna ovanför kammarens öppning för torkning
  • Klämmor på Bacti-Loop kroppen
Specifikationer
För användning med (utrustning) Fisherbrand Bacti-Loop Mikrosterilisator
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 153 mm
Produkttyp Tillbehör för glastork