Läs mer
BD Difco™ Bacto™ Hjärnhjärtinfusion
Produktkod. 10462498
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 10462498
Brand: BD Difco™ 237500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används vid odling av kräsna och icke kräsna mikroorganismer. BD Difco™ Bacto™ Brain Heart Infusion är ett allmänt medium som används för att odla aeroba och anaeroba bakterier från en mängd olika kliniska och icke-kliniska material.
BHI-buljong används för odling av en mängd olika mikroorganismer, inklusive bakterier (streptokocker, pneumokocker och meningokocker), jästsvampar och mögel. Den fungerar som bas för kompletterat media innehållande 0,1 % agar, Fildes-anrikning eller 6,5 % natriumklorid.
  • För att använda uttorkad produkt: suspendera 37g i 1L renat vatten
  • Uppvisar ett bra kulturellt svar på Neisseria meningitides 13090, Streptococcus pneumonia 6305 och Streptococcus pyogenes 19615
  • pH (3,7 % lösning, 25 °C): 7,4± 0,2
Certifikat
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO , MCM9, SMD, SMWW, USDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO , MCM9, SMD, SMWW, USDA
Färg Lätt solbränna
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Form Dehydrerad (fritt flytande, homogen)
Medietyp Hjärnhjärtinfusion
Produkttyp Hjärnhjärtinfusion
Formulering Kalvhjärna (infusion från 200 g) 7,7 g/L, Nötköttshjärta (infusion från 250 g) 9,8 g/L, Proteose Pepton 10 g/L, Dextros 2 g/L, Natriumklorid 5 g/L, Dinatriumfosfat 2,5 g/L
För användning med (applikation) Odling av kräsna och icke kräsna mikroorganismer, inklusive aeroba och anaeroba bateria, jästsvampar och mögel
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g