Läs mer
Gibco™ Bacto™ Kasaminosyror
Produktkod. 16249851 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16249851 2 kg -
16259851 10 kg 10kg
16269851 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16249851 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 223020
 Begränsad artikel
I lager
En sur hydrolys av kasein av animaliskt ursprung (AO) som innehåller låg salt- och järnhalt, vilket gör det till ett idealiskt komplement för mediaformuleringar där kvävebehovet är minimalt.
En sur hydrolys av kasein av animaliskt ursprung (AO).
  • En hydrolys av djurursprung (AO) syra av kasein
  • Detta tillskott innehåller låg salt- och järnhalt, vilket gör det till ett utmärkt tillskott för medieformuleringar där kvävebehovet är minimalt
  • Det används framgångsrikt i fermenteringsapplikationer för pneumokock-, difteri-, kikhosta-, stelkramps- och zostervacciner
  • Bibehåller många av de näringsmässiga fördelarna med hydrolyserad kasein, men kompletteras vidare med tillväxtfaktorer, cystin, maltos och en optimal mängd järn och oorganiska salter
  • Bacto Kasalinosyror har använts för att stödja tillväxten av arter som Bordetella, Corynebacterium, Pseudomonas, Haemophilus och Escherichia
  • Tillsammans med Bacto jästextrakt, tekniskt, har detta tillskott framgångsrikt använts vid produktion av vacciner mot djurs och människors hälsa
  • Förvara i svala, torra förhållanden i välförslutna behållare vid 2 °C till 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Form Pulver
Produkttyp Uttorkad kultur Media
Formatera Hink
Produktlinje Gibco, Bacto
Kvantitet 2 kg
Regulatorisk status Forskningsanvändning eller vidare tillverkning
Källa Animaliskt ursprung, kasein
Art Bovin