Läs mer
Gibco™ Bacto™ Kasaminosyror
Produktkod. 16259851
Kvantitet:
500 g
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
Produktkod. 16259851
Brand: Gibco™ 223030
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En sur hydrolys av kasein av animaliskt ursprung (AO) som innehåller låg salt- och järnhalt, vilket gör det till ett idealiskt komplement för mediaformuleringar där kvävebehovet är minimalt.
En sur hydrolys av kasein av animaliskt ursprung (AO).
  • An animal origin (AO) acid hydrolysis of casein
  • This supplement contains low salt and iron content making it an excellent supplement for media formulations where nitrogen requirements are minimal
  • It is successfully used in fermentation applications for pneumococcal, diphtheria, pertussis, tetanus, and zoster vaccines
  • Maintains many of the nutritional benefits of hydrolyzed casein, but is further supplemented with growth factors, cystine, maltose, and an optimum amount of iron and inorganic salts
  • Bacto Casamino Acids have been used to support the growth of Bordetella, Corynebacterium, Pseudomonas, Haemophilus, and Escherichia species
  • Together with Bacto Yeast Extract, technical, this supplement has been successfully used in the production of animal and human health vaccines
  • Store in cool, dry conditions in well-sealed containers at 2°C to 25°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers.
Form Powder
Produkttyp Media Supplement
Formatera Pail
Produktlinje Gibco, Bacto
Kvantitet 10 kg
Regulatorisk status For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration in to humans or animals
Källa Animal Origin, Casein
Art Bovine