Läs mer
Gibco™ Bacto™ Kasaminosyror
Produktkod. 16269851 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16269851 500 g -
16249851 2 kg -
16259851 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16269851 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 223050
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
En sur hydrolys av kasein av animaliskt ursprung (AO) som innehåller låg salt- och järnhalt, vilket gör det till ett idealiskt komplement för mediaformuleringar där kvävebehovet är minimalt.
En sur hydrolys av kasein av animaliskt ursprung (AO).
  • En sur hydrolys av kasein av animaliskt ursprung (AO).
  • Detta tillskott innehåller lågt salt- och järninnehåll vilket gör det till ett utmärkt komplement för mediaformuleringar där kvävebehovet är minimalt
  • Det används framgångsrikt i fermenteringsapplikationer för pneumokock-, difteri-, kikhosta-, stelkramps- och zostervacciner
  • Behåller många av de näringsmässiga fördelarna med hydrolyserat kasein, men kompletteras ytterligare med tillväxtfaktorer, cystin, maltos och en optimal mängd järn och oorganiska salter
  • Bacto Casaminosyror har använts för att stödja tillväxten av Bordetella-, Corynebacterium-, Pseudomonas-, Haemophilus- och Escherichia-arter
  • Tillsammans med Bacto Jästextrakt, tekniskt, detta tillägg har framgångsrikt använts i produktionen av djur- och människors hälsovacciner
  • Förvara svalt, torrt i väl förslutna behållare vid 2 C °till 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Form Pulver
Produkttyp Kasaminosyror
Produktlinje Bacto
Kvantitet 500 g