Läs mer
Gibco™ Bacto™ Kasiminsyror, teknisk
Produktkod. 16289851 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16289851 500 g
16279851 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16289851 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 223120
 Begränsad artikel
I lager
En syrahydrolys av kasein av animaliskt ursprung (AO).
  • En hydrolys av djurursprung (AO) syra av kasein
  • Mindre bearbetning resulterar i högre natriumklorid- och järninnehåll
  • Det har framgångsrikt använts vid produktion av ett antal vacciner mot djurhälsa
  • Bacto™ Kasiminosyror, tekniskt sett, har visat sig stödja tillväxten av arter som Bordetella, Haemophilus och Vibrio
  • Förvara i svala, torra förhållanden i välförslutna behållare vid 2 °C till 25 °C
Certifikat
AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Form Pulver
Produkttyp Kasalinosyror
Formatera Flaska
För användning med (applikation) Djurhälsovacciner stödjer tillväxten av arter Bordetella, Haemophilus och Vibrio
Produktlinje Bacto
Renhet eller kvalitetsklass Teknisk grad
Kvantitet 500 g
Källa Animaliskt ursprung, kasein