Läs mer
Gibco™ Bacto™ Casitone
Produktkod. 16209861
Change view
Kvantitet:
500 g
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16209861 500 g
16299851 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16209861 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 225930
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Enzymatisk smältning av kasein från animaliskt ursprung (AO).
  • En animaliskt ursprung (AO) pankreas enzymatiska smältning av kasein liknande Difco Kaseinsmältning
  • Detta tillägg ger en näringsprofil baserad på kasein
  • Den specifika enzymatiska smältningen som utförs för denna produkt resulterar i ett särskilt högt innehåll av aminosyror och peptider av varierande storlek, vilket gör den till ett mer näringsrikt hydrolysat
  • Det har framgångsrikt använts för produktion av Escherichia coli-baserade rekombinanta proteiner
  • Förvara svalt, torrt i väl förslutna behållare vid 2 C °till 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Formatera Flaska
För användning med (applikation) Produktion av Escherichia coli-baserade rekombinanta proteiner
Produktlinje Bacto
Kvantitet 500 g
Källa Animaliskt ursprung, kasein