Läs mer
Gibco™ Bacto™ Casitone
Beskrivning
- En enzymatisk nedbrytning av kasein med animaliskt ursprung (AO) liknande Difco kaseinnedbrytning
- Detta tillskott ger en näringsprofil baserad på kasein
- Den specifika enzymatiska nedbrytning som utförs för denna produkt resulterar i ett särskilt högt innehåll av aminosyror och peptider i varierande storlekar, vilket gör den till ett mer näringsrikt hydrolysat
- Det har framgångsrikt använts för produktion av rekombinanta proteiner baserade på Escherichia coli.
- Förvara i svala, torra förhållanden i välförslutna behållare vid 2 °C till 25 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Uttorkad kultur Media |
| För användning med (applikation) | Produktion av rekombinanta proteiner baserade på Escherichia coli. |
| Produktlinje | Bacto |
| Kvantitet | 10 kg |
| Källa | Animaliskt ursprung, kasein |