Läs mer
Gibco™ Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)
Fyll volym:
500 g
10 kg
Beskrivning
- Gibco Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) är ett kemiskt definierat medium för mikrobiell fermentering
- Det är ett dehydrerat pulvermedium (DPM) designat speciellt för fermenteringstillämpningar för att stödja högcellsdensitetskulturer av Escherichia coli
- Bacto CD Supreme FPM är kemiskt definierad, hydrolysatfri och komponentfri från animaliskt ursprung
- Det har inte varit i kontakt med material av animaliskt ursprung under bearbetningen och utgör därför ingen TSE-risk
Funktioner av Bacto CD Supreme FPM inkluderar:
- Minska prestandavariationer från lot till parti med en 100 % kemiskt definierad formulering
- Eliminera risken för bakteriofag och BSE/TSE-kontamination
- Optimera ditt jäsningsarbetsflöde genom att effektivisera, minska eller eliminera steg
- Öka tillväxten och produktionsavkastningen; visat sig stödja tillväxt av en mängd olika E. coli-stammar inklusive DH10B , BL21(DE3), DH5α , DH1, Stbl2 , Stbl3 , Ett skott TOP10 , och andra
- Flexibla steriliseringsmetoder gör att mediet kan filtersteriliseras eller autoklaveras
- Skalbart format för att möta dina utvecklingsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Form | Dehydretat pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Fyll volym | 10 kg |
| För användning med (applikation) | Mikrobiell fermentering |
| Inkluderar | Utan antibiotika |
| Produktlinje | Gibco™ , Bacto™ |
| Kvantitet | 10 kg |
| Stambeteckningar | Escherichia coli |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.