Läs mer
Gibco™ Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)
Produktkod. p-7230017
Fyll volym:
500 g
10 kg
Produktkod. 17304473
Brand: Gibco™ A4973701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gibco Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) är ett kemiskt definierat medium för mikrobiell fermentering. Det är ett dehydrerat pulvermedium (DPM) designat speciellt för fermenteringstillämpningar för att stödja högcellsdensitetskulturer av Escherichia coli.
  • Gibco Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) är ett kemiskt definierat medium för mikrobiell fermentering
  • Det är ett dehydrerat pulvermedium (DPM) designat speciellt för fermenteringstillämpningar för att stödja högcellsdensitetskulturer av Escherichia coli
  • Bacto CD Supreme FPM är kemiskt definierad, hydrolysatfri och komponentfri från animaliskt ursprung
  • Det har inte varit i kontakt med material av animaliskt ursprung under bearbetningen och utgör därför ingen TSE-risk
Funktioner av Bacto CD Supreme FPM inkluderar:
  • Minska prestandavariationer från lot till parti med en 100 % kemiskt definierad formulering
  • Eliminera risken för bakteriofag och BSE/TSE-kontamination
  • Optimera ditt jäsningsarbetsflöde genom att effektivisera, minska eller eliminera steg
  • Öka tillväxten och produktionsavkastningen; visat sig stödja tillväxt av en mängd olika E. coli-stammar inklusive DH10B , BL21(DE3), DH5α , DH1, Stbl2 , Stbl3 , Ett skott TOP10 , och andra
  • Flexibla steriliseringsmetoder gör att mediet kan filtersteriliseras eller autoklaveras
  • Skalbart format för att möta dina utvecklingsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Form Dehydretat pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Fyll volym 500 g
För användning med (applikation) Mikrobiell fermentering
Inkluderar Utan antibiotika
Produktlinje Gibco , Bacto
Kvantitet 500 g
Stambeteckningar Escherichia coli
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.