Läs mer
Gibco™ Bacto™ CD Supreme Fermentation Produktionsmedium Plus
Produktkod. 31781245 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31781245 10 kg
18836788 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31781245 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A9378502
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiskt definierat medium optimerat för E. coli-plasmid-DNA och produktion av rekombinant proteiner.
Gibco Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) Plus är nästa generations kemiskt definierade formulering som är utformad för att stödja ett brett spektrum av Escherichia coli (E. coli)-stammar som används i plasmid-DNA och produktion av rekombinant proteiner. Detta hydrolysatfria medium förbättrar mikrobiella kulturers prestanda i både batch- och batchfermenteringsprocesser, och erbjuder överlägsen konsistens och flexibilitet över tillverkningsskalor.
Funktioner i Bacto CD Supreme FPM Plus inkluderar:
  • Konsistens med en 100 % kemiskt definierad, hydrolysatfri formulering som minimerar variation mellan olika partier
  • Utökad deformationskompatibilitet för att inkludera E. coli-stammar såsom DH10B, BL21(DE3), NEB™ Stable, Stbl2, Stbl3, JM109 och andra auxotrofiska varianter
  • Förenklade arbetsflöden med en endels, färdig formulering som eliminerar manuell medieförberedelse
  • Enkel anpassning till din process med formatalternativ och kompatibilitet med filtrerings- eller autoklavsteriliseringsmetoder
  • Minskad regulatorisk risk med en formulering fri från råvaror av animaliskt ursprung eller material tillverkade med animaliska komponenter
Bacto CD Supreme FPM Plus är konstruerad för att leverera pålitlig och reproducerbar tillväxtprestanda över olika E. coli-värdstammar, inklusive Thi-1-mutant - och auxotrofa varianter. Dess kemiskt definierade sammansättning hjälper till att säkerställa optimal näringstillgång utan den variation som hydrolysater introducerar. Mediet stödjer högdensitetskulturer både i batch- och feed-batch-läge, vilket möjliggör effektiv plasmid-DNA eller rekombinant proteinavkastning.
För inmatade batchprocesser Bacto kan CD Supreme FPM Plus kombineras med Bacto CD Supreme Feed (kategorinummer A9378201, A9378301, A9378302) för att stödja ökad biomassaackumulering och avkastning
Denna enkela, lättanvända formulering integreras smidigt i befintliga tillverkningsarbetsflöden och är kompatibel med standardsteriliseringsmetoder. Den produceras utan material av animaliskt ursprung, vilket minimerar regulatorisk komplexitet och eliminerar risker för TSE/BSE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i mörker vid +2 °C till +8 °C
Form Dehydretat pulver
Tillverkningsursprung USA
Produkttyp Kulturmedium
Sterilitet Icke-steril
Målorganismklass E. coli
Testtyp Mikrobiell odling
Formulering Djurfritt ursprung, kemiskt definierat
För användning med (applikation) Mikrobiell jäsning
Produktlinje Bacto CD Supreme
Kvantitet 10 kg
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.