Läs mer
Gibco™ Bacto™ Proteos Pepton nr 2
Beskrivning
Används vid framställning av mikrobiologiska odlingsmedier.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Lagringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. |
| Typ av kultur | Däggdjur, insekt, mikrobiell |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Bakteriemedia |
| För användning med (applikation) | Formulering av odlingsmedier för odling av heterotrofa mikroorganismer |
| Produktlinje | Bacto |
| Kvantitet | 10 kg |
| Källa | Animaliskt ursprung |