Läs mer
Gibco™ Bacto™ Proteos Pepton nr 3
Produktkod. 16239751
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Produktkod. 16239751
Brand: Gibco™ 211692
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bacto Proteos Pepton No. 3 används vid framställning av mikrobiologiska och däggdjurscellodlingsmedia.
  • Bacto Proteose Peptone No. 3 är medlem i Bacto Proteos Peptoner, som är enzymatiska smälter av protein
  • Studier visar att ingen enskild pepton är den mest lämpliga kvävekällan för varje mikrobiologisk applikation
  • Dessa fynd ledde till utvecklingen av Bacto Proteos Pepton, Bacto Proteos Pepton nr. 2, och Bacto Proteos Pepton nr 3. Bacto Proteose Peptone No. 4 är en spraytorkad version av Bacto Proteos Pepton
  • Bacto Proteos Pepton No. 3 används vid framställning av mikrobiologiska och däggdjurscellodlingsmedia
  • Förvara svalt, torrt i väl förslutna behållare vid 2 C °till 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad LUO, MUO
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Typ av kultur Däggdjur, insekt, mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
För användning med (applikation) Mikrobiologiska och däggdjurscellodlingsmedia
Produktlinje Bacto
Kvantitet 50 kg
Källa Animaliskt ursprung