Läs mer
Gibco™ Bacto™ Proteos Pepton nr 3
Produktkod. 16289771
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Produktkod. 16289771
Brand: Gibco™ 212220
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bacto Proteos Pepton No. 3 används vid framställning av mikrobiologiska och däggdjurscellodlingsmedia.
  • Bacto Proteose Peptone No. 3 is a member of the Bacto Proteose Peptones, which are enzymatic digests of protein
  • Studies show that no single peptone is the most suitable nitrogen source for every microbiological application
  • These findings led to the development of Bacto Proteose Peptone, Bacto Proteose Peptone No. 2, and Bacto Proteose Peptone No. 3. Bacto Proteose Peptone No. 4 is a spray-dried version of Bacto Proteose Peptone
  • Bacto Proteose Peptone No. 3 is used in preparing microbiological and mammalian cell culture media
  • Store in cool, dry conditions in well-sealed containers at 2°C to 25°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad LUO, MUO
Innehåll och lagring Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers.
Typ av kultur Mammalian, Insect, Microbial
Form Powder
Produkttyp Bacterial Media
Formatera Pail
För användning med (applikation) Enzymatic digest of Protein
Produktlinje Bacto
Kvantitet 2 kg
Källa Animal Origin