Läs mer
Gibco™ Bacto™ Proteos Pepton nr 3
Produktkod. 16299771
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Produktkod. 16299771
Brand: Gibco™ 212230
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bacto Proteos Pepton No. 3 används vid framställning av mikrobiologiska och däggdjurscellodlingsmedia.
  • Bacto Proteose Peptone No. 3 är medlem i Bacto Proteos Peptoner, som är enzymatiska smälter av protein
  • Studier visar att ingen enskild pepton är den mest lämpliga kvävekällan för varje mikrobiologisk applikation
  • Dessa fynd ledde till utvecklingen av Bacto Proteos Pepton, Bacto Proteos Pepton nr. 2, och Bacto Proteos Pepton nr 3. Bacto Proteose Peptone No. 4 är en spraytorkad version av Bacto Proteos Pepton
  • Bacto Proteos Pepton No. 3 används vid framställning av mikrobiologiska och däggdjurscellodlingsmedia
  • Förvara svalt, torrt i väl förslutna behållare vid 2 C °till 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad LUO, MUO
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Typ av kultur Däggdjur, insekt, mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp Bakteriemedia
Formatera Hink
För användning med (applikation) Enzymatisk smältning av protein
Produktlinje Bacto
Kvantitet 10 kg
Källa Animaliskt ursprung