Läs mer
Gibco™ Bacto™ Tryptos
Produktkod. 16289751
Change view
Kvantitet:
500 g
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16289751 10 kg
16299751 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16289751 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 211709
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bacto Tryptos är ett blandat enzymatiskt hydrolysat med särskilda näringsmässiga egenskaper.
Bacto Tryptos är ett blandat enzymatiskt hydrolysat med särskilda näringsmässiga egenskaper. Tryptos matsmältningsprocess resulterar i olika peptider med högre molekylvikt som är lämpliga för långkedjor av aminosyror.
Funktioner
  • Rapporterat som fördelaktigt för cellodlingsapplikationer
  • Animaliskt ursprung (AO) näringstillskott
Användningsområden för Bacto tryptos inkluderar:
  • Tryptos är mycket användbart för odling av streptokocker, pneumokocker, meningocker och andra kräsna organismer.
  • Tryptospepton används ofta som biomassaförstärkare för produktion av rekombinant Escherichia coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2°till 25°grader i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
För användning med (applikation) Cellkultur
Produktlinje Bacto
Kvantitet 10 kg
Källa Animaliskt ursprung