Läs mer
Gibco™ Bacto™ Jästextrakt, tekniskt
Produktkod. 16209881 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16209881 10 kg
16219881 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16209881 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 288610
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lämplig för användning som multifunktionella näringstillskott i däggdjurscellkultur, mikrobiell fermentering och insektscellkultur.
  • Koncentrat av den vattenlösliga delen av autolyserade Saccharomyces cerevisiae-celler härledda från primärodlad bagerijäst
  • Dessa produkter utan animaliskt ursprung är lämpliga för användning som multifunktionella näringstillskott i däggdjurscellkultur, mikrobiell fermentering och insektscellodlingar
  • Jästextrakt ger viktiga vattenlösliga vitaminer, aminosyror, peptider och kolhydrater till alla mediumformuleringar
  • Bacto Jästextrakt är en viktig ingrediens i mikrobiologisk analys av vitaminer
  • B-faktorn, ett tillväxtämne som är nödvändigt för produktion av rifampin i en Nocardia-art, kan isoleras från jästextrakt
  • Utvecklad för att erbjuda produkter prissatta för bioteknikmarknaden med acceptabel klarhet och tillväxtfrämjande egenskaper
  • Förvara i svala, torra förhållanden i välförslutna behållare vid 2 °C till 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad LUO, MUO
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Typ av kultur Däggdjur, insekt, mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp Bakteriemedia
Formatera Hink
För användning med (applikation) Dehydrerade odlingsmedier
Produktlinje Bacto
Kvantitet 10 kg
Källa Fri från animaliskt ursprung