Läs mer
Gibco™ Bacto™ Jästextrakt, tekniskt
Produktkod. 16219881 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16219881 500 g
16209881 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16219881 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 288620
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning som multifunktionella näringstillskott i däggdjurscellkultur, mikrobiell fermentering och insektscellkultur.
  • Koncentrat av den vattenlösliga delen av autolyserade Saccharomyces cerevisiae-celler härledda från primärodlad bagerijäst
  • Dessa produkter utan animaliskt ursprung är lämpliga för användning som multifunktionella näringstillskott i däggdjurscellkultur, mikrobiell fermentering och insektscellodlingar
  • Jästextrakt ger viktiga vattenlösliga vitaminer, aminosyror, peptider och kolhydrater till alla mediumformuleringar
  • Bacto Jästextrakt är en viktig ingrediens i mikrobiologisk analys av vitaminer
  • B-faktorn, ett tillväxtämne som är nödvändigt för produktion av rifampin i en Nocardia-art, kan isoleras från jästextrakt
  • Utvecklad för att erbjuda produkter prissatta för bioteknikmarknaden med acceptabel klarhet och tillväxtfrämjande egenskaper
  • Förvara i svala, torra förhållanden i välförslutna behållare vid 2 °C till 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad LUO
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Typ av kultur Däggdjur, insekt, mikrobiell
Form Dehydrerad
Produkttyp Bakteriemedia
Formatera Flaska
För användning med (applikation) Dehydrerade odlingsmedier
Produktlinje Bacto
Kvantitet 500 g
Källa Fri från animaliskt ursprung