Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bafetinib |
| CAS | 859212-16-1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C30 H31 F3 N8 O |
| Formel vikt | 576.62 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |