Läs mer
Bafetinib, MedChemExpress
Beskrivning
Bafetinib is a potent and orally active Lyn/Bcr-Abl tyrosine kinase inhibitor. Bafetinib augments the activities of several proapoptotic Bcl-2 homology (BH)3-only proteins (Bim, Bad, Bmf and Bik) and induces apoptosis in Ph+ leukemia cells via Bcl-2 family-regulated intrinsic apoptosis pathway.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bafetinib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 859212-16-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H31F3N8O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | INNO-406 NS-187 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (173.42 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |