Läs mer
Melford Bafilomycin Al
Produktkod. 30018083
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30018083 1 mg
1 options
Produktkod. 30018083 Leverantör Melford Leverantörsnummer B405000.001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bafilomycin A1 är en potent och selektiv hämmare av det vakuolära H+-ATPas (V-ATPase), ett enzym som ansvarar för att upprätthålla surt pH i cellulära avdelningar som lysosomer och endosomer.
Bafilomycin A1 är en potent och selektiv hämmare av det vakuolära H+-ATPas (V-ATPase), ett enzym som ansvarar för att upprätthålla surt pH i cellulära avdelningar som lysosomer och endosomer.
Inom life science-området används Bafilomycin A1 främst som ett forskningsverktyg för att undersöka rollen av V-ATPas och lysosomal försurning i olika cellulära processer. Genom att hämma V-ATPas, stör Bafilomycin A1 försurningen av cellulära avdelningar, vilket i sin tur påverkar processer som proteinnedbrytning, autofagi, endocytos och vesikulär trafficking.
Bafilomycin A1 kan användas för att studera autofagi, en cellulär process involverad i nedbrytning och återvinning av cellulära komponenter. Genom att hämma V-ATPas blockerar Bafilomycin A1 det sista steget av autofagi, vilket förhindrar sammansmältning av autofagosomer med lysosomer och hämmar därigenom autofagisk nedbrytning.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bafilomycin A1
CAS 88899-55-2
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C35H58O9