Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bafilomycin A1, 95 %
Produktkod. 10295441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10295441 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 10295441 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 328120001
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Bafilomycin A1, CAS # 88899-55-2, är en hämmare av vakuolära ATPaser från Streptomyces griseus som har antibakteriell, svampdödande och antineoplastisk aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Bafilomycin A1 är en specifik potent hämmare av vakuolära ATPaser
  • Det är ett makrolidantibiotikum och visar svampdödande aktivitet
Ansökan
  • Bafilomycin A1 har antibakteriell, svampdödande och antineoplastisk aktivitet
  • Det kan vara immunsuppressivt
  • Det kan förhindra mognad av autofagiska vakuoler genom att hämma fusion mellan autofagosomer och lysosomer
  • Det är en potent och selektiv hämmare av vakuolär typ H+ ATPas (V-ATPas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bafilomycin A1
Typ Bafilomycin A1
Namnnotering 95%
Fysisk form Pulver/fast
CAS 88899-55-2
Färg Vitt
Kvantitet 0.1 mg
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C35H58O9
MDL-nummer MFCD06795130
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, dmso
InChI-nyckel XDHNQDDQEHDUTM-XRCNURIOSA-N
LEDER CC1CC(=CC=CC(C(OC(=O)C(=CC(=CC(C1O)C)C)OC)C(C)C(C(C)C2(CC(C(C(O2)C(C)C)C)O)O)O)OC)C
IUPAC-namn (3Z,5E,7S,8R,9R,11Z,15R,16S)-16-[(2R,3S,4R)-4-[(2S,4S,5R,6S)-2,4-dihydroxi-5-metyl-6-propan-2-yloxan-2-yl]-3 -hydroxipentan-2-yl]-8-hydroxi-3,15-dimetoxi-5,7,9,11-tetrametyl-1-oxacyklohexadeka-3,5,11,13-tetraen-2-on
Molekylvikt (g/mol) 622.84
PubChem CID 133268469
Formel vikt 622.8
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bafilomycin A1
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.