Läs mer
Micronova™ Säkerhetspåsskärare
Produktkod. 17745394 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Orange
Produktkod. Färg
17745394 Orange
1 options
Produktkod. 17745394 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BC01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.00 SEK
    505.83 SEK / Paket med 6
    Save 28.17 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Denna säkerhetsskär av plast för engångsbruk är designad med ett ergonomiskt handtag och säkerhetsbladsskydd för användning med råvarupåsar och produktionsmaterial i kontrollerade miljöer och stödområden. Tillgänglig gammabestrålad.
De Micronova Safety Bag Cutter är designad med ett ergonomiskt handtag och säkerhetsbladskydd, vilket eliminerar behovet av att byta blad på grund av att den lossnar. Finns med ett valfritt infällbart säkerhetsskydd.
  • Säker skärare för råvarupåsar och produktionsförnödenheter
  • Ergonomiskt engångshandtag i plast
  • För användning i kontrollerade miljöer och stödområden
  • Valfritt infällbart säkerhetsskydd
  • Tillgänglig gammabestrålad
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Typ av handtag Ergonamiskt handtag
Produkttyp Bag Cutter
Material för hölje Kopolymer
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.2 cm
Färg Orange
Innehåll och lagring Förvara i omgivningstemperatur
Mått (L x B) 15,2 x 3,8 cm (6 x 1,5 tum)
För användning med (applikation) Skärpåsar i kontrollerade miljöer
Inkluderar Automatiskt infällbart bladsäkerhetsskydd (inga bladbyten krävs)
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 3.8 cm