Läs mer
BAG3 Rabbit anti-Human, Mouse, Clone: 8P3W7, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
1845.00 SEK - 4820.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | BAG3 |
|---|---|
| Klona | 8P3W7 |
| Utspädning | Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18366824
|
Novus Biologicals
NBP3-16469-20UL |
20 μg |
1845.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18378855
|
Novus Biologicals
NBP3-16469-100UL |
100 μg |
4820.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
BAG3 Monoclonal antibody specifically detects BAG3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| BAG3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, BAG-family molecular chaperone regulator-3, Bcl-2-associated athanogene 3, BCL2-associated athanogene 3, BCL2-binding athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, BIS, CAIR-1, Docking protein CAIR-1, MGC104307 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human BAG3 (O95817). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 8P3W7 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology | |
| PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 | |
| 9531 | |
| IgG | |
| Affinity purified |