Läs mer
Interscience BagClip Stängningsklämma för 400 ml - kartong med 50 st
Produktkod. 10153734
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10153734 400 ml
1 options
Produktkod. 10153734 Leverantör Interscience Leverantörsnummer 231040
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BagClip tillåter en tillfällig stängning i 3 punkter på alla typer av väskor.
Stängklämmor för 400 ml påsar - Bredd: 19,5 cm
Specifikationer
Beskrivning BagClip är ett tillfälligt avslutningsklipp. Den passar alla typer av väskor.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp 3-punkts stängningssystem
Färg Klart
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Stängpåse
För användning med (utrustning) Provpåsar
Inkluderar Grönt rör, vita klämmor. Tillsammans bildar de det avslutande klippet
Material Plast
Sterilitet Icke-steril
Fyll volym 400 mL
Latexfri Ja
Antal per förpackning 50
Kvantitet 50 st
Längd (engelska) 8,86 tum grönt rör, 7,68 tum vita klämmor
Bredd (engelska) 9,45 tum.
Vikt (engelska) 0.03 lb
Vikt (metrisk) 13 g / 13000 mg
Produkttyp Avslutningsklämma
Kapacitet (engelska) 0.70 pt.
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Längd (metrisk) 225 mm (Green Tube), 195 mm (White Clips)
Bredd (metrisk) 24 cm