Läs mer
Interscience™ BagMixer 400 CC
Produktkod. 15345235
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 till 400 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15345235 50 till 400 ml
1 options
Produktkod. 15345235 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 024230
Beräknad leverans: 20-11-2026
De BagMixer 400 CC blandar effektivt alla typer av prov och undviker risken för korskontaminering.
  • Anpassar sig till alla typer av applikationer och är kompatibel med alla mixerpåsar
  • Patenterade ''Click and Clean'' klick-på-paddlar ger tillgång direkt till blandningskammaren för djuprengöring
Specifikationer
Produkttyp Paddelblender
Spänning 100 till 240 V
Wattal 55 W
Kapacitet (metrisk) 50 till 400 ml
Mått (L x B x H) 27 x 42.1 x 26.6 cm
Bredd (engelska) 10,6 tum
Bredd (metrisk) 27 cm
Material Rostfritt stål
Visa LCD
För användning med (applikation) Blandningsprover
För användning med (utrustning) Provpåsar
Inkluderar Säkerhetsdroppbricka, strömkabel, användarmanual, snabbhandbok, 1 st. Blenderpåsar
Antal stroke 4 till 10 slag
Vikt (engelska) 35.49 lb.
Vikt (metrisk) 16.1 kg