Läs mer
Interscience™ BagMixer 400 S
Produktkod. 16382226
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 till 400 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16382226 50 till 400 ml
1 options
Produktkod. 16382226 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 025000
De BagMixer 400 S är en mycket effektiv laboratoriemixer. Tyst och ultra-robust, det gör det möjligt att undvika alla risker för korskontaminering.
  • Anpassar sig till alla typer av applikationer och är kompatibel med alla mixerpåsar
  • Ljudet som produceras är lägre än 48 dBA
  • Justerbar blandningskraft
  • 250 kg tryckmotstånd för en vattentät förslutning
  • LED-lampor lyser upp bänken för att tala om när blandningen är över
  • Färgkod anger status
Specifikationer
Produkttyp Paddelblender
Spänning 100 till 240 V
Wattal 55 W
Kapacitet (metrisk) 50 till 400 ml
Mått (L x B x H) 27.6 x 45.9 x 35.7 cm
Material Rostfritt stål
Visa LCD
För användning med (applikation) Blandningsprover
För användning med (utrustning) Provpåsar
Inkluderar Integrerad säkerhetsdroppbricka, strömkabel, användarmanual, snabb användarguide, 1 st. Blenderpåsar
Bullernivå 48 dBA
Antal stroke 4 till 10 slag
Vikt (engelska) 55.33 lb.
Vikt (metrisk) 25.1 kg