Läs mer
Interscience™ BagMixer 400 SW
Produktkod. 16375695
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 till 400 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16375695 50 till 400 ml
1 options
Produktkod. 16375695 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 025100
Beräknad leverans: 23-10-2026
De BagMixer 400 SW är en ny generation labbmixer som är tyst, mycket robust och användarvänlig. Fönsterdörren möjliggör en snabb kontroll av blandningsprocessen.
  • Anpassar sig till alla typer av applikationer och är kompatibel med alla mixerpåsar
  • Ljudet som produceras är lägre än 48 dBA
  • Justerbar blandningskraft
  • Levereras med LiquidSensor, så om en mixerpåse läcker, BagMixer stoppar automatiskt
  • Sensorn upptäcker eventuell vätska och varnar dig direkt, så att du kan spara ditt prov
  • 250 kg tryckmotstånd för en vattentät förslutning
  • LED-lampor lyser upp bänken för att tala om när blandningen är över
  • Färgkod anger status
Specifikationer
Produkttyp Paddelblender
Spänning 100 till 240 V
Wattal 55 W
Kapacitet (metrisk) 50 till 400 ml
Mått (L x B x H) 27.6 x 45.9 x 35.7 mm
Höjd (engelska) 14 tum
Höjd (metrisk) 35.6 cm
Material Rostfritt stål
Visa LCD
För användning med (applikation) Blandningsprover
För användning med (utrustning) Provpåsar
Inkluderar Integrerad säkerhetsdroppbricka, strömkabel, användarmanual, snabb användarguide, 1 st. Blenderpåsar
Bullernivå 48 dBA
Antal stroke 4 till 10 slag
Vikt (engelska) 52.9 lb.
Vikt (metrisk) 24.7 kg