Läs mer
Interscience™ BagOpen 400 för DiluFlow
Produktkod. 17545245
Change view
För användning med (utrustning):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Produktkod. För användning med (utrustning)
17545245 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
1 options
Produktkod. 17545245 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 505016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8395.00 SEK
    7496.88 SEK / Paket med 1
    Save 898.12 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
BagOpen 400 för utspädningsmedel.
  • Tillverkad av slitstarkt rostfritt stål
Specifikationer
Produkttyp Väskställ
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Volym (metrisk) 400 mL
För användning med (applikation) Stående väskor
För användning med (utrustning) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite