Läs mer
Interscience™ BagOpen 400 för utspädare
Produktkod. 16392226
Change view
För användning med (utrustning):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Produktkod. För användning med (utrustning)
16392226 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
1 options
Produktkod. 16392226 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 505001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
De BagOpen 400 öppnar påsar för spädmedel.
  • Ställ för 400 ml påsar
Specifikationer
Produkttyp Väskställ
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Volym (metrisk) 400 mL
För användning med (applikation) Öppningspåsar
För användning med (utrustning) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite