Läs mer
Interscience™ BagPage 400 XR Blenderpåse
Produktkod. 13565560
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
13565560 400 ml
1 options
Produktkod. 13565560 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 122425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2543.78 SEK
    2435.68 SEK / Paket med 400
    Save 108.10 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
BagPage XR är en mixerpåse med ett helsides mikroperforerat filter designat för mycket hårda prover (nötter, hjärtmusslor, skaldjur, jord, etc.). Filtreringen sker omedelbart utan risk för korskontaminering.
  • BagPage XR har designats speciellt för mycket hårda prover och/eller långa blandningar
  • Tillverkad av 50% tjockare material
  • Förenklar pipettering av filtratet
  • Pipettering är skräpfri tack vare det integrerade mikroperforerade filtret
  • En speciell svetsning indikerar var pipettering ska ske
  • Filtrering görs under blandningen
  • Du behöver inte vänta på att sedimentering av skräpet ska pipettera
  • Ingen korskontaminering
  • Förvaras på en tempererad och torr plats, borta från fukt och ljus
  • Optimal blandningsvolym: 50 till 300 ml
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 7218, ISO 6887 och FDA Bakteriologisk Analytisk Manual
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Genomskinlig
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Innehåller prov
För användning med (utrustning) BagMixer, DiluFlow
Material Förstärkt Multicoated Plast
Sterilitet Sterila
Latexfri Ja
nr per ärende 400 påsar/Cs.
Antal per förpackning 25 påsar/pk.
Produktlinje BagPage
Kvantitet 1 Cs.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 4,5 mil
Mått (L x B) 190 x 300 mm
Längd (engelska) 7,48 tum.
Bredd (engelska) 7,48 tum.
Höjd (engelska) 11,81 tum
Höjd (metrisk) 300 mm
Produkttyp Blenderpåse
Kapacitet (engelska) 0.7 pt.
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Längd (metrisk) 190 mm
Bredd (metrisk) 190 mm
Tjocklek (metrisk) 115 μm