Läs mer
BAI3 Antibody (409611), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18606203 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18606203 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18606203 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB3965C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6993.61 SEK
    5836.95 SEK / 0.1ml
    Save 1156.66 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BAI3 Monoclonal specifically detects BAI3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen BAI3
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 409611
Konjugera PerCP
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias brain-specific angiogenesis inhibitor 3, dJ91B17.1 (brain-specific angiogenesis inhibitor 3), KIAA0550MGC133100
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human BAI3, Ala25-Thr880, Accession # O60242
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenesis, Cancer, GPCR
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 577
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus