Läs mer
Baicalein, MedChemExpress
Produktkod. 16489026
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16489026 100 mg
1 options
Produktkod. 16489026 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0196
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Baicalein (5,6,7-Trihydroxyflavone) is a xanthine oxidase inhibitor with an IC50 value of 3.12 μM.
Baicalein (5,6,7-Trihydroxyflavone) is a xanthine oxidase inhibitor with an IC50 value of 3.12 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baicalein
CAS 491-67-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H10O5
Kvantitet 100 mg
Synonym 5,6,7-Trihydroxyflavone
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (185.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=C(O)C(O)=C13
Molekylvikt (g/mol) 270.24
Formel vikt 270.24
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease