Läs mer
Baicalein Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Baicalein, Monohydrate |
| CAS | 352000-07-8 |
| Molekylformel | C15H12O6 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 5,6,7-Trihydroxyflavone Monohydrate, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O5.H2O/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12;/h1-7,17-19H;1H2 |
| LEDER | O.Oc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 5,6,7-trihydroxy-2-phenylchromen-4-one;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.26 |
| Formel vikt | 288.0634 |